Learn More
Hydrogen Peroxide Solution, 30%, Chem-Lab
Codice prodotto. 11914054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11914054 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11914054 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.2308.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Designed for laboratory use as an oxidizer, bleaching agent and disinfectant. Hydrogen Peroxide Solution, 30%, Chem-Lab is the simplest peroxide, a strong oxidizer that appears as a clear and slightly viscous liquid. Ph. Nord.
Hydrogen peroxide’s oxidizing properties are so strong that it is considered a highly reactive oxygen species. Due to it being a weak acid, it can form hydroperoxide or peroxide salts. Industrially, it is used for pulp/paper bleaching, in the manufacture of sodium percarbonate and sodium perborate, and in water purification to remove organic impurities and odors.
Specifica
Colore Colorless
CAS 7722-84-1
Punti di ebollizione 107°C
Punto di fusione -26°C
Formula molecolare H2O2
Composizione 30+% H2O2
Densità 1.11g/mL
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Informazioni di solubilità Water Soluble
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name perossido di idrogeno
Molecular Weight (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Peso formulazione 34.01g/mol
Percent Purity >30%
Odore Odorless
Residuo dopo l'evaporazione <0.005%
pH 2 to 4
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perossido di idrogeno 30 p/p % soluzione p.a.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide