Learn More
hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Codice prodotto. 10001611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10001611 5 g Glass bottle 5g
10791111 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10001611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223620050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27988-77-8
Formula molecolare AuCl4H
Molecular Weight (g/mol) 339.77
Numero MDL MFCD00149903
InChI Key RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate
IUPAC Name hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Punto di fusione 30.0°C
Nota nome p.a.
Colore Orange
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Formula lineare HAuCl4·xH2O
Indice di Merck 14, 4522
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 339.78
Percent Purity ≥49% (Au)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.