Learn More
Hydrogen Tetrafluoroborate(1-) (48% solution in H2O), TRC
Codice prodotto. 30395924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71541025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Quantità 25 g
Formula molecolare BF4 . H
Sinonimo Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI Formula InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 87.81
Peso formulazione 88.0107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.