Learn More
Hydrogen Tetrafluoroborate(1-) (48% solution in H2O), TRC
Codice prodotto. 30408618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408618 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71541050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
Quantità 50 g
Formula molecolare BF4 . H
Sinonimo Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI Formula InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 87.81
Peso formulazione 88.0107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48 %