Learn More
Brannan Hydrometer Cylinder
Codice prodotto. 15492315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
15492315 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15492315 Fornitore Brannan N. del fornitore 10/000/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.51€
    23.17€ / pezzi 1
    Risparmia 13.34€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Hydrometer Cylinder made of Soda Glass
  • Soda Glass hydrometer cylinder with standard internal diameter of 37 mm
  • Plastic foot for stability
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
  • Made in UK
Specifica
Diametro (sistema metrico) 3.7 cm
Capacità (sistema metrico) 341 mL
Materiale Soda Glass
Monouso Reusable
Include Resealable Plastic Tube
Base Type Hexagonal
Capacità (sistema imperiale) 12 oz.
Altezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema metrico) 30 cm
Quantità 1 Ea.
Product Type Hydrometer Cylinder