Learn More
Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, tech., ACROS Organics™
Codice prodotto. 10021841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10021841 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10021841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Nota nome tech.
CAS 21799-87-1
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H5KO5S
Formula lineare (HO)2C6H3SO3K
Numero MDL MFCD00007475
Quantità 5 g
Sinonimo potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
InChI Key VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
IUPAC Name potassium;2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 228.259
PubChem CID 23672329
Peso formulazione 228.25
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.