Learn More
Hydrotalcite, synthetic, TRC
Codice prodotto. 30012786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012786 10 g 10g
30137859 100 g 100g
30136483 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012786 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71483510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11097-59-9
Formula molecolare CO3 . 6Mg . 4HO . 4H2O . 2AlH6O6
Molecular Weight (g/mol) 603.977
IUPAC Name hexamagnesium;hexahydroxyaluminum;carbonate;tetrahydroxide;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Al](O)(O)(O)(O)O.O[Al](O)(O)(O)(O)O.[O-]C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrotalcite, synthetic
Quantità 10 g
Sinonimo (2,5-dichlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane, Magnesium, (carbonato)hexadecahydroxydialuminumhexa-, Aluminum, (carbonato)hexadecahydroxyhexamagnesiodi-, Carbonic acid, aluminum-magnesium complex, Magnesium aluminum hydroxycarbonate, Aluminum magnesium carbonate hydroxide, Magnesium aluminum hydroxy carbonate, Mg Al Hydrotalcite
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+6;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Peso formulazione 601.9409