missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrotalcite, synthetic, TRC

Codice prodotto. 30137859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137859 100 g 100g
30136483 50 g 50g
30012786 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137859 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH714835100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 11097-59-9
Formula molecolare CO3 . 6Mg . 4HO . 4H2O . 2AlH6O6
Molecular Weight (g/mol) 603.977
IUPAC Name hexamagnesium;hexahydroxyaluminum;carbonate;tetrahydroxide;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Al](O)(O)(O)(O)O.O[Al](O)(O)(O)(O)O.[O-]C(=O)[O-]

Specifica

Materiale o nome chimico Hydrotalcite, synthetic
Quantità 100 g
Sinonimo Aluminate (Al(OH)63-), (OC-6-11)-, magnesium carbonate hydroxide (2:6:1:4), Magnesium, (carbonato)hexadecahydroxydialuminumhexa-, Aluminum, (carbonato)hexadecahydroxyhexamagnesiodi-, Carbonic acid, aluminum-magnesium complex, Magnesium aluminum hydroxycarbonate, Aluminum magnesium carbonate hydroxide, Magnesium aluminum hydroxy carbonate, Mg Al Hydrotalcite
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+6;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Peso formulazione 601.9409
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.