Learn More
Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30396736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396736 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396736 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94857510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Formula molecolare C11H11O4P
Quantità 10 mg
Sinonimo P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
InChI Formula InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
IUPAC Name [hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]phosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 238.18
Peso formulazione 238.0395