Learn More
Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30400965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400965 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9485751MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Formula molecolare C11H11O4P
Quantità 1 mg
Sinonimo P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
InChI Formula InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
IUPAC Name [hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]phosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 238.18
Peso formulazione 238.0395