Learn More
Hydroxy-2-phenylpropyl Carbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxy-2-phenylpropyl Carbamate |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13) |
| Peso formulazione | 195.0895 |