Learn More
Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Codice prodotto. 17982605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982605 25 mg 25mg
17952605 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH83000025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1391054-10-6
Formula molecolare C11 H12 Br N5 O . C2 H F3 O2
Molecular Weight (g/mol) 424.1732
Sinonimo Brimonidine EP Impurity G
IUPAC Name 1-(2-aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)urea;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMILES NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br.OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12BrN5O.C2HF3O2/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18);(H,6,7)
Peso formulazione 423.0154
Percent Purity >95%