Learn More
Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone (80%), TRC
Codice prodotto. 30137858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137858 25 mg 25mg
30011596 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137858 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH92630525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53948-46-2
Formula molecolare C8H18Cl2N5O3P
Molecular Weight (g/mol) 334.14
Sinonimo N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]propyl Ester, NSC 319519, Aldophosphamide Semicarbazone;
SMILES O=P(N(CCCl)CCCl)(N)OCC/C=N/NC(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H18Cl2N5O3P/c9-2-5-15(6-3-10)19(12,17)18-7-1-4-13-14-8(11)16/h4H,1-3,5-7H2,(H2,12,17)(H3,11,14,16)/b13-4+
Peso formulazione 333.0524