Learn More
Hydroxy Dimetridazole-d3, TRC
Codice prodotto. 30138704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138704 5 mg 5mg
17977399 10 mg 10mg
17947829 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30138704 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8252475MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1015855-78-3
Formula molecolare C5 2H3 H4 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 160.15
Sinonimo Dimetridazole-2-hydroxy D3, 1H-Imidazole-2-methanol, 1-(methyl-d3)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol (ACI)
IUPAC Name [5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazol-2-yl]methanol
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimetridazole-2-hydroxy D3
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
Peso formulazione 160.0676
Percent Purity >95%