Learn More
Hydroxy Dimetridazole, TRC
Codice prodotto. 17992475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992475 50 mg 50mg
17991365 5 mg 5mg
17963185 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992475 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH82524550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 936-05-0
Formula molecolare C5 H7 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 157.127
Sinonimo (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole
IUPAC Name (1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol
SMILES Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimetridazole-2-hydroxy
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
Peso formulazione 157.049
Percent Purity >95%