Learn More
Hydroxy Gliclazide, TRC
Codice prodotto. 30404254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30404254 10 mg
30392954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30404254 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94254510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87368-00-1
Formula molecolare C15 H21 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 339.41
Sinonimo Hydroxygliclazide, Cyclopenta[c]pyrrole, benzenesulfonamide deriv., N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-
IUPAC Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonylurea
SMILES OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy Gliclazide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H21N3O4S/c19-10-11-4-6-14(7-5-11)23(21,22)17-15(20)16-18-8-12-2-1-3-13(12)9-18/h4-7,12-13,19H,1-3,8-10H2,(H2,16,17,20)
Peso formulazione 339.1253