Learn More
Hydroxy naphthol blue disodium salt, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11422852 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11422852
Marca: MP Biomedicals 0215252910
Identificatori chimici
CAS 165660-27-5
Formula molecolare C20H14N2Na2O11S3
Molecular Weight (g/mol) 600.495
InChI Key LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinonimo `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy naphthol blue disodium salt
Nota nome For ACS analysis
Peso formulazione 598.5
Colore Black to Blue
Quantità 10 g
Forma fisica Powder