Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10450671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10450671 5 g Glass bottle 5g
10206550 100 g Glass bottle 100g
10465175 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10450671 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 204880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165660-27-5
Formula molecolare C20H12N2Na2O11S3
Molecular Weight (g/mol) 600.495
Numero MDL MFCD00004075
InChI Key LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinonimo 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Punto di fusione 274.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 598.47
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for calcium determination) passes
Colore Blue to Purple
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxynapthol bluedisodium