Learn More
Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30391265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391265 100 mg 100mg
30398082 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30391265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH952080100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101931-00-4
Formula molecolare C19 H20 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 372.44
Sinonimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC Name 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Peso formulazione 372.1144