Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene, 97%
Codice prodotto. 10117233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10117233 5 g Bottiglia in vetro 5g
10035293 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389610050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27126-76-7
Formula molecolare C13H13IO4S
Molecular Weight (g/mol) 392.21
Numero MDL MFCD00011547
InChI Key LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
IUPAC Name [hydroxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl] 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.0°C to 137.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 5369
Peso formulazione 392.21
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder