Learn More
Hydroxy Tyrosol (>85%), TRC
Codice prodotto. 30398937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398937 100 mg 100mg
30399690 1 g 1g
30396734 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30398937 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH977000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Formula molecolare C8 H10 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenethyl alcohol, 3,4-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-DHPEA, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, Ba 2774, Homoprotocatechuyl alcohol, Hydroxytyrosol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)benzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Peso formulazione 154.063