Learn More
Hydroxy Urea, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxycarbamide |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4) |
| Peso formulazione | 76.0273 |