Learn More
Hydroxyacetone, 95%
Codice prodotto. 11378106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378106 500 g 500g
11368106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15008.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Hydroxyacetone is used as a reagent in organic chemical reactions. It also serves as a component for Mannich reaction and aldol reactions. It is also used in the syntheses of 2-oxo-propionaldehyde, imidazoles, polyols, acrolein, dyes and skin tanning agents. It yields (R)-1,2-propanediol upon reduction of hydroxyacetone in the presence of a microbial cell catalyst.
Solubility
Miscible with water, alcohol and ether.
Notes
Store in cool place. Air sensitive and hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-09-6
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00004669
InChI Key XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC Name 1-hydroxypropan-2-one
SMILES CC(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxyacetone
Punto di fusione -17°C
Densità 1.08
pH 3.4
Punti di ebollizione 145°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 56°C (132°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.425
Quantità 500 g
Numero UN UN1224
Beilstein 605368
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,65
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol and ether.
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxyacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetone