Learn More
Hydroxyacetone, Technical
Codice prodotto. 10306494 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306494 100 g Bottiglia in vetro 100g
10021504 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10306494 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160341000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-09-6
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00004669
InChI Key XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC Name 1-hydroxypropan-2-one
SMILES CC(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxyacetone
Punto di fusione -17.0°C
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 146.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2OH
Indice di rifrazione 1.4315
Quantità 100 g
Numero UN 1224
Beilstein 01, 821
Indice di Merck 15, 64
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 1.593 mPa.s (48°C)
Peso formulazione 74.08
Grado Caratteristiche