Learn More
Hydroxyacetone, TRC
Codice prodotto. 30405779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405779 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH739960250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxyacetone
CAS 116-09-6
Formula molecolare C3 H6 O2
Quantità 250 g
Sinonimo Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxy-2-acetone, 1-Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxyacetone, 2-Oxopropanol, Acetol, Acetone alcohol, Acetylcarbinol, Acetylmethanol, Hydroxyacetone, Hydroxymethyl Methyl Ketone, Hydroxypropanone, NSC 102497, Rongal 5242, α-Hydroxyacetone
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMILES CC(=O)CO
IUPAC Name 1-hydroxypropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Peso formulazione 74.0368