Learn More
Hydroxyalbendazole, TRC
Codice prodotto. 30136533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136533 50 mg 50mg
30134074 25 mg 25mg
30011872 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136533 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH79720550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107966-05-2
Formula molecolare C12H15N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 281.33
Sinonimo [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
IUPAC Name methyl N-[5-(3-hydroxypropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxyalbendazole
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Peso formulazione 281.0834