Learn More
Hydroxyhexamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448668
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16448668 10 mg -
16441098 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448668 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1103
MedChemExpress Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxyhexamide
CAS 3168-01-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H22N2O4S
Quantità 10 mg
Sinonimo (±)-Hydroxyhexamid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 300 mg/mL (919.09 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(O)C)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 326.41
Peso formulazione 326.41
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only