Learn More
Hydroxyhexamide, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099750
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16448668
Marca: Medchem Express HYB1103
MedChemExpress Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxyhexamide
CAS 3168-01-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H22N2O4S
Quantità 10 mg
Sinonimo (±)-Hydroxyhexamid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 300 mg/mL (919.09 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(O)C)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 326.41
Peso formulazione 326.41
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.