Learn More
Hydroxylamine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10442441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Unit Size:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10442441 100 g Flacone in plastica 100g
10551121 250 g Flacone in plastica 250g
10164490 1 kg Flacone in plastica 1kg
10593484 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10442441 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 270101000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-11-1
Formula molecolare ClH4NO
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Numero MDL MFCD00051089
InChI Key WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Specifications
Materiale o nome chimico Hydroxylamine hydrochloride
Punto di fusione 155°C to 158°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Indice di Merck 15, 4867
Informazioni di solubilità Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
Peso formulazione 69.49
Percent Purity ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.