Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxylamine hydrochloride |
| Punto di fusione | 155°C to 158°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 250 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | H2NOH·HCl |
| Fieser | 01,478; 02,217; 07,176; 09,245 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydroxylamine hydrochloride
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.