Learn More
Hydroxylamine hydroChloride, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxylamine hydrochloride |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | NH2OH · HCl |
| Numero UN | UN2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Peso formulazione | 69.49g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (RT) |
| Densità | 1.67g/mL at 25°C |