Learn More
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Quantità | 3 kg |
| Formula lineare | NH2OH · HCl |
| Numero UN | 2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Peso formulazione | 69.49g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | ReagentPlus |
| Densità | 1.67g/mL at 25°C |