Learn More
Hydroxylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 18002130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18002130 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18002130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9437055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Quantità 5 g
Formula molecolare ClH4NO
Sinonimo Hydroxylamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, hydrochloride (8CI, 9CI), Hydroxyamine hydrochloride, Hydroxyammonium chloride, Hydroxylamine chloride, Hydroxylamine chlorohydrate, Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride, Hydroxylamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
SMILES Cl.NO
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Peso formulazione 68.9981