Learn More
Hydroxylamine sulfate, 99%
Codice prodotto. 11399349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399349 500 g 500g
11309359 25 g 25g
11379349 100 g 100g
11389349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11399349 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088944.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10039-54-0 | H3NO·0.5H2SO4
Hydroxylammonium sulfate is used to produce hydroxylamine-O-sulfonic acid from chlorosulfuric acid. It is widely used in organic synthesis for the conversion of aldehydes and ketones to oximes, carboxylic acids and their derivatives (e.g. esters) to hydroxamic acids, isocyanates to N-hydroxyureas and nitriles to amidoximes. It acts as a radical scavenger which is used to terminate the radical polymerization reactions. It finds application as an antioxidant in natural rubber. It is also used in photography as a stabilizer for color developers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10039-54-0
Formula molecolare H3NO·0.5H2SO4
Numero MDL MFCD00044869
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylamine sulfate
Punto di fusione ∽170°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Densità 1.88 g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 164.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxylamine sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine sulfate