Learn More
Hydroxylammonium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10080170 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10080170 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10080170 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/2001/48
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Punto di fusione 170°C
CAS 10039-54-0
Colore White
pH 3.6
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare H6N2O2·H2SO4
Numero MDL 44869
Peso formulazione 164.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxylamine sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.