Learn More
Hydroxylapatite, for analysis
Codice prodotto. 10446583 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10446583 100 g Glass bottle 100g
10199372 25 g Glass bottle 25g
10110273 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10446583 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371261000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-06-5
Formula molecolare Ca5HO13P3
Molecular Weight (g/mol) 502.31
Numero MDL MFCD00010904
InChI Key XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinonimo Calcium phosphate hydroxide
IUPAC Name pentacalcium hydroxide triphosphate
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylapatite
Punto di fusione 1700.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Perdita alla combustione 8% max. (800°C)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Indice di Merck 15, 3514
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 502.31
Percent Purity 35 to 40% (Ca)
Grado Analytical