Learn More
Hydroxylapatite, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436622 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436622 100 g
11406622 10 g
11416622 25 g
11426622 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11436622 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215016280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1306-06-5
Formula molecolare Ca5HO13P3
Molecular Weight (g/mol) 502.31
Numero MDL MFCD00010904
InChI Key XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinonimo Calcium phosphate hydroxide, Durapatite
IUPAC Name pentacalcium hydroxide triphosphate
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylapatite
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Peso formulazione 502.31