Learn More
Hydroxymalonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30396716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396716 10 mg -
30395985 100 mg -
30393276 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30396716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH53155010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-69-3
Formula molecolare C3H4O5
Molecular Weight (g/mol) 120.06
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxymalonic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8)
Peso formulazione 120.0059