Learn More
Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite (dry wt.)
Codice prodotto. 11422368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422368 500 g 500g
11432368 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422368 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15731.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 149-44-0 | CH3NaO3S | 118.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-44-0
Formula molecolare CH3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 118.08
Numero MDL MFCD00040426
InChI Key XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
PubChem CID 23689980
SMILES [Na+].OCS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Punto di fusione 64°C to 68°C
Note percentuale saggio cont. up to 5% sodium sulfite (dry wt.)
Quantità 500 g
Beilstein 3630814
Indice di Merck 14,8620
IUPAC Name sodium;hydroxymethanesulfinate
Peso formulazione 118.09 (Anhydrous)
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxymethanesulphinic acid sodium salthydrate, Sodium sulphite