Learn More
Hydroxynaphthol Blue, Indicator for Metal Titration, Solstice
Codice prodotto. 15634110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15634110 50 g Glass Bottle 50g
15624110 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15634110 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3393650G
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Indicator for metal titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63451-35-4
Formula molecolare C20H11N2Na3O11S3
Molecular Weight (g/mol) 620.46
Numero MDL MFCD00036393
InChI Key JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC Name trisodium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxynaphthol blue
Numero UN NONH for all modes of transport
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Peso formulazione 620.47g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 50 g
Forma fisica Liquid