Learn More
Hydroxypivalic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30402802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402802 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH950133500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Formula molecolare C6 H12 O3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC Name methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 132.158
Peso formulazione 132.079