Learn More
Hydroxypivalic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30408600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408600 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9501332.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Formula molecolare C6 H12 O3
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC Name methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 132.158
Peso formulazione 132.079