Learn More
Hydroxypropyl Cellulose, TRC
Codice prodotto. 30393069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30393069 10 g
30392662 1 g
30389268 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30393069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95268510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-64-2
Sinonimo 2-Hydroxypropyl cellulose, AeroWhip, AeroWhip 630, AeroWhip 640, Aqualon Klucel L, Cellulose Hydroxypropyl Ether, Celny H, Celny HPC-L, Celny HPC-M, Celny HPC-SSL, Celny L, Celny M, Celny SL, E 463, G 4000HXL, H 0386, H 0473, H 0474, H 0475, HPC, HPC-E, HPC-E (cellulose derivative), HPC-EF-G, HPC-H, HPC-HF, HPC-L, HPC-L 100M, HPC-LE-G, HPC-LG, HPC-LR, HPC-M, HPC-MF, HPC-MG, HPC-S, HPC-S (cellulose derivative), HPC-SL, HPC-SSL, Hydroxypropyl Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose Ether, Hydroxypropyl Ether of Cellulose, Hyprolose, JK 491, K 8913, K 9113, Klucel, Klucel E, Klucel EF, Klucel EXF, Klucel G, Klucel GF, Klucel H, Klucel HF, Klucel HXF, Klucel J, Klucel JF, Klucel L, Klucel LF, Klucel M, Klucel MCS, Klucel MF, Klucel Nutra D, L-HPC, L-HPC 11, L-HPC 32W, L-HPC LH 11, L-HPC-LH 21, L-HPC-LH 22, L-HPC-LH 31, L-HPC-LH 41, L-HPC-LH-B 1, L-HPCLH 10, LH 11, LH 20, LH 20 (cellulose derivative), LH 21, LH 22, LH 31, LH 32, LH 33, LH-B 1, LHPC 20, LHPC 21, Lacrisert, Nisso H, Nisso HPC, Nisso HPC-H, Nisso HPC-L, Nisso HPC-M, Nisso HPC-SL, Nisso HPC-SSL, Nisso M, O-(2-Hydroxypropyl)cellulose, O-(Hydroxypropyl)cellulose, Oxypropylated Cellulose, PM 50, PM 50 (polymer), R 1000, R 1000 (cellulose derivative)
Spécification
Materiale o nome chimico Hydroxypropylcellulose
Quantità 10 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.