Learn More
Hydroxypropyl β-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11428831 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428831 5 g 5g
11418831 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428831 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215354005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    130.20€ / 5g
    Risparmia 6.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Molecular biology and Cell biology
Identificatori chimici
CAS 94035-02-6
Formula molecolare C54H102O39
Molecular Weight (g/mol) 1375.371
InChI Key BZRWCHBEBFPRGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxypropy-.beta.-cyclodextrin, 2-hydroxypropylether-b-cyclodextrin, hydroxypropyl beta-cyclodextrin, tetrakis 1 propanol ; @cyclo-hepta-amylose, cyclo-hepta-amylose; tetrakis propanol
PubChem CID 44134771
SMILES CCCO.CCCO.CCCO.CCCO.C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxypropyl β-Cyclodextrin
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 1454
Forma fisica Solid