Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropyl methyl cellulose, M.N. 86,000, viscosity 4,000 cP (2% solution)
Codice prodotto. 10482811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10482811 100 g Plastic bottle 100g
10645652 250 g Plastic bottle 250g
10676404 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10482811 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 244021000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-65-3
Formula molecolare C56H108O30
Molecular Weight (g/mol) 1261.45
Numero MDL MFCD00131360
InChI Key PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
PubChem CID 57503849
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxypropyl methyl cellulose
Colore White to Cream
Forma fisica Powder
Densità 1.3900g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.39
Indice di Merck 15, 4880
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform