Learn More
MedChemExpress Hydroxytyrosol
Codice prodotto. 16459106
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459106 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0570
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Hydroxytyrosol (DOPET) is a phenolic compound with anti-oxidant, anti-atherogenic, anti-thrombotic, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-tumour effects.
Specifica
Content And Storage Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 154.16 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 10597-60-1
Product Type Natural Products
Purezza 99.6%
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol
Bersaglio Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal
Quantità 100 mg