Learn More
Hydroxyurea, MedChemExpress
Descrizione
Hydroxyurea is a cell apoptosis inducer that inhibit DNA synthesis through inhibition of ribonucleotide reductase. Hydroxyurea shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydroxyurea |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 127-07-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | CH4N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Hydroxycarbamide |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (657.46 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only