Learn More
Ansell HyFlex™ 11-200 Hi-Vis Cut-Resistant Sleeve with Velcro™ Closure
Codice prodotto. 16865180
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
19 in.
Dimensione della confezione:
12 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16865180 19 in. 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16865180 Fornitore Ansell N. del fornitore 11202000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
IL MANICOTTO RESISTENTE AL TAGLIO AD ALTA VISIBILITÀ PIÙ CONFORTEVOLE DELLA GAMMA ANSELL
  • Comfort: il manicotto più comodo della gamma Ansell - grazie all'abbondante spazio nella zona del braccio, con riduzione di sudore e irritazioni
  • Libertà di movimento: Il disegno anatomico garantisce libertà di movimento: i lavoratori possono quindi eseguire le mansioni senza ostacoli
  • Sicurezza e durata: Alta visibilità in un manicotto resistente al taglio e dalla durata estesa, grazie al livello 2 di resistenza all'abrasione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Product Type Cut-resistant Sleeve
Materiale Nylon
Colore Hi-vis Yellow
Sterilità Non-sterile
Stile Standard Sleeve
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Velcro Strap
Tipo di giuntura Reinforced
Valori nominali della resistenza al taglio ANSI A3
Stile polso Knit without Thumb Slot
Certifications/Compliance (Europe) EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 475 mm