Learn More
Ansell HyFlex™ 11-290 High Cut Compression Sleeve
Codice prodotto. 17806698
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Narrow
Wide
Dimensione della confezione:
pezzi 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17806698 Narrow pezzi 30
17816698 Wide pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17806698 Fornitore Ansell N. del fornitore 11290180N
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
The HyFlex™ 11-290 High Cut Compression Sleeve provides contact heat and high cut protection while maintaining a comfortable ergonomic design.
  • Features Intercept™ technology to provide higher cut protection (ANSI Cut Level A5/ISO Cut Level E)
  • Provieds contact heat protection (EN407 Level 1)
  • Enhances arm movement, boosts blood circulation, and stabilises arm muscles to help prevent injuries (DIN SPEC 4868)
  • Ergonomic design ensures a perfect fit throughout the working day
  • Integrated elbow pad protects against impact
  • Available in two versions: Wide & Narrow
  • Fiberglass free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Narrow
Materiale Para-aramid, Stainless Steel, Polyamide, Spandex
Colore Dark Blue
Sterilità Non-sterile
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Elastic Ends
Tipo di giuntura Seamless
Valori nominali della resistenza al taglio ANSI A5
Stile polso Knit
Procedura di pulizia Washing Temperature 104°F (40°C)
Senza lattice Yes
Modello 11-290
Certificazione/Conformità ANSI CUT A5, ANSI ABR 3
Certifications/Compliance (Europe) ISO Cut Level E, EN407 Level 1, DIN SPEC 4868
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Struttura Knitted
Product Type Cut-protection Sleeves
Quantità 30/Cs.