Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-425 Series Gray and White Polyethylene Medium Weight Gloves
113.10 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Sensitive gray water-based mix synthetic compound palm fit coating
- Silicone-free
- Knitted construction
- Seamless liner with INTERCEPT™ technology yarn
- Water-based polyurethane and nitrile coating
- Knitwrist cuff
Specifica
Materiale parte posteriore | Polyethylene |
Certificazione/Conformità | Standards CATEGORY II EN 388 : 4543, ANSI |
Materiale polso | Polyethylene |
Product Type | Medium Weight Gloves |
Size | 7 |
Stile polso guanto | Knit |
Materiale rivestimento interno | Techcor™ |
Rivestimento interno | Techcor™ |
Tipo di palmo | Coated-palm |
Quantità | 144 Pairs |